7-Bromo-5-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510177-100MG
APOSOR510177-100MGEA
337
EUR
APOSOR510177-100MG
7-Bromo-5-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine ≥98%
7-Bromo-5-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine
Formel:
C₈H₇BrN₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31744450 CAS-Nummer: 1998062-49-9 |