4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510185-100MG
APOSOR510185-100MGEA
279
EUR
APOSOR510185-100MG
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid
Formel:
C₈H₇NO₆ Molecular Weight: 213,144 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22627819 CAS-Nummer: 140647-01-4 |