5-Bromo-4-chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510189-100MG
APOSOR510189-100MGEA
432
EUR
APOSOR510189-100MG
5-Bromo-4-chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
5-Bromo-4-chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₇H₃BrClN₃O₂ Molecular Weight: 276,475 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977512 CAS-Nummer: 1477532-48-1 |