Methyl 5-iodo-1H-indazole-6-carboxylate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510190-100MG
APOSOR510190-100MGEA
480
EUR
APOSOR510190-100MG
Methyl 5-iodo-1H-indazole-6-carboxylate ≥98%
Methyl 5-iodo-1H-indazole-6-carboxylate
Formel:
C₉H₇IN₂O₂ Molecular Weight: 302,069 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1227268-85-0 |