4,6-Dichloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510192-1G
APOSOR510192-1GEA
89.9
EUR
APOSOR510192-1G
4,6-Dichloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 95%
4,6-Dichloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel:
C₅HCl₂IN₄ Molecular Weight: 314,899 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20258005 CAS-Nummer: 1379308-33-4 |