1-(7-Chloro-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510200-100MG
APOSOR510200-100MGEA
753
EUR
APOSOR510200-100MG
1-(7-Chloro-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine ≥98%
1-(7-Chloro-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Formel:
C₁₁H₁₃ClN₂ Molecular Weight: 208,687 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
159503-76-1 |