7-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazol-2-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510204-1G
APOSOR510204-1GEA
1300
EUR
APOSOR510204-1G
7-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazol-2-amine ≥98%
7-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazol-2-amine
Formel:
C₇H₅BrClN₃ Molecular Weight: 246,492 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1388021-17-7 |