2-Bromo-5,6-dichloro-1H-benzo[d]imidazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510208-1G
APOSOR510208-1GEA 0 EUR
APOSOR510208-1G
2-Bromo-5,6-dichloro-1H-benzo[d]imidazole ≥98%
2-Bromo-5,6-dichloro-1H-benzo[d]imidazole
Formel: C₇H₃BrCl₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 142356-40-9