5-Bromo-1,2-dichloro-3-nitrobenzene ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510209-100MG
APOSOR510209-100MGEA
1220
EUR
APOSOR510209-100MG
5-Bromo-1,2-dichloro-3-nitrobenzene ≥98%
5-Bromo-1,2-dichloro-3-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrCl₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28250219 CAS-Nummer: 1805596-72-8 |