5-Bromo-8-chloro-2-hydroxyquinolin-4(1H)-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510210-1G
APOSOR510210-1GEA
753
EUR
APOSOR510210-1G
5-Bromo-8-chloro-2-hydroxyquinolin-4(1H)-one ≥98%
5-Bromo-8-chloro-2-hydroxyquinolin-4(1H)-one
Formel:
C₉H₅BrClNO₂ Molecular Weight: 274,498 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1996052-61-9 |