4-Bromo-6-cyanobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510213-500MG
APOSOR510213-500MGEA 2500 EUR
APOSOR510213-500MG
4-Bromo-6-cyanobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
4-Bromo-6-cyanobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₄BrNO₂S
Molecular Weight: 282,113 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1415564-52-1