8-Iodo-3-nitro-1-naphthoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510215-1G
APOSOR510215-1GEA
3130
EUR
APOSOR510215-1G
8-Iodo-3-nitro-1-naphthoic acid ≥98%
8-Iodo-3-nitro-1-naphthoic acid
Formel:
C₁₁H₆INO₄ Molecular Weight: 343,074 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
67522-37-6 |