1-Oxa-7-azaspiro[4.5]decane hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510219-100MG
APOSOR510219-100MGEA
202
EUR
APOSOR510219-100MG
1-Oxa-7-azaspiro[4.5]decane hydrochloride ≥98%
1-Oxa-7-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formel:
C₈H₁₅NO·ClH Molecular Weight: 177,672 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22572788 CAS-Nummer: 1415562-85-4 |