N4-[4-[4-(N-[4-[2-(1-Naphthyl)anilino]phenyl]anilino)phenyl]phenyl]-N1-[2-(1-naphthyl)phenyl]-N4-phenyl-benzene-1,4-diamine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N1,N1'-([1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyl)bis(N4-(naphthalen-1-yl)-N1,N4-diphenylbenzene-1,4-diamine)
OR51022-5G
APOSOR51022-5GEA
66.7
EUR
APOSOR51022-5G
N4-[4-[4-(N-[4-[2-(1-Naphthyl)anilino]phenyl]anilino)phenyl]phenyl]-N1-[2-(1-naphthyl)phenyl]-N4-phenyl-benzene-1,4-diamine 99%
N4-[4-[4-(N-[4-[2-(1-Naphthyl)anilino]phenyl]anilino)phenyl]phenyl]-N1-[2-(1-naphthyl)phenyl]-N4-phenyl-benzene-1,4-diamine
Formel:
C₆₈H₅₀N₄ Molecular Weight: 923.151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135499 CAS-Nummer: 209980-47-2 |