7-Chlorochroman-4-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510220-100MG
APOSOR510220-100MGEA
0
EUR
APOSOR510220-100MG
7-Chlorochroman-4-amine ≥98%
7-Chlorochroman-4-amine
Formel:
C₉H₁₀ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17010010 CAS-Nummer: 763907-56-8 |