1-Benzyl-6-oxa-1-azaspiro[3.3]heptane ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510223-100MG
APOSOR510223-100MGEA
322
EUR
APOSOR510223-100MG
1-Benzyl-6-oxa-1-azaspiro[3.3]heptane ≥98%
1-Benzyl-6-oxa-1-azaspiro[3.3]heptane
Formel:
C₁₂H₁₅NO Molecular Weight: 189,254 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19443155 CAS-Nummer: 1223573-38-3 |