2-Bromo-3-methoxy-2-cyclopenten-1-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510224-100MG
APOSOR510224-100MGEA 230 EUR
APOSOR510224-100MG
2-Bromo-3-methoxy-2-cyclopenten-1-one ≥98%
2-Bromo-3-methoxy-2-cyclopenten-1-one
Formel: C₆H₇BrO₂
Molecular Weight: 191.023 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 14203-25-9