4-Amino-2-chloro-3-methylbenzonitrile hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510226-250MG
APOSOR510226-250MGEA
88.6
EUR
APOSOR510226-250MG
4-Amino-2-chloro-3-methylbenzonitrile hydrochloride ≥98%
4-Amino-2-chloro-3-methylbenzonitrile hydrochloride
Formel:
C₈H₇ClN₂·ClH Molecular Weight: 203,069 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11858333 CAS-Nummer: 864361-78-4 |