7-Chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510227-5G
APOSOR510227-5GEA
227
EUR
APOSOR510227-5G
7-Chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid ≥98%
7-Chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈ClNO₂ Molecular Weight: 221,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145199 CAS-Nummer: 90717-03-6 |