7-Bromo-2-methyl-8-quinolinamine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510229-100MG
APOSOR510229-100MGEA
404
EUR
APOSOR510229-100MG
7-Bromo-2-methyl-8-quinolinamine ≥98%
7-Bromo-2-methyl-8-quinolinamine
Formel:
C₁₀H₉BrN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12402358 CAS-Nummer: 1216061-60-7 |