2,6-Dibromo-9,10-bis(4-tert-butylphenyl)anthracene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51023-1G
APOSOR51023-1GEA
438
EUR
APOSOR51023-1G
2,6-Dibromo-9,10-bis(4-tert-butylphenyl)anthracene 99%
2,6-Dibromo-9,10-bis(4-tert-butylphenyl)anthracene
Formel:
C₃₄H₃₂Br₂ Molecular Weight: 600,44 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1187763-68-3 |