6-Bromo-8-aminoquinaldine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510230-100MG
APOSOR510230-100MGEA
404
EUR
APOSOR510230-100MG
6-Bromo-8-aminoquinaldine ≥98%
6-Bromo-8-aminoquinaldine
Formel:
C₁₀H₉BrN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22571456 CAS-Nummer: 61854-65-7 |