1-(7-Bromobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)ethan-1-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510231-1G
APOSOR510231-1GEA
112
EUR
APOSOR510231-1G
1-(7-Bromobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)ethan-1-one ≥98%
1-(7-Bromobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)ethan-1-one
Formel:
C₉H₇BrO₃ Molecular Weight: 243,054 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30738025 CAS-Nummer: 1892297-27-6 |