Methyl 3-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510232-250MG
APOSOR510232-250MGEA 106 EUR
APOSOR510232-250MG
Methyl 3-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥98%
Methyl 3-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₁BrO₃
Molecular Weight: 259,097 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23703479
CAS-Nummer: 1427501-73-2