7-Bromo-3-chloro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510233-1G
APOSOR510233-1GEA 358 EUR
APOSOR510233-1G
7-Bromo-3-chloro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one ≥98%
7-Bromo-3-chloro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Formel: C₈H₄BrClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1785021-08-0