6-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510235-1G
APOSOR510235-1GEA
230
EUR
APOSOR510235-1G
6-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidine ≥98%
6-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidine
Formel:
C₅H₃BrN₄ Molecular Weight: 199,008 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09994391 CAS-Nummer: 1019023-12-1 |