2-Bromo-5-iodoimidazo[2,1-b]thiazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510240-100MG
APOSOR510240-100MGEA 195 EUR
APOSOR510240-100MG
2-Bromo-5-iodoimidazo[2,1-b]thiazole ≥98%
2-Bromo-5-iodoimidazo[2,1-b]thiazole
Formel: C₅H₂BrIN₂S
Molecular Weight: 328,956 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1379307-48-8