4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510241-250MG
APOSOR510241-250MGEA
40.6
EUR
APOSOR510241-250MG
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid ≥98%
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formel:
C₆H₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00186151 CAS-Nummer: 769-52-8 |