Quinoline-3,4-diamine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510242-100MG
APOSOR510242-100MGEA
440
EUR
APOSOR510242-100MG
Quinoline-3,4-diamine ≥98%
Quinoline-3,4-diamine
Formel:
C₉H₉N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00666954 CAS-Nummer: 87751-33-5 |