3-Formyl-2-hydroxybenzoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510243-250MG
APOSOR510243-250MGEA
389
EUR
APOSOR510243-250MG
3-Formyl-2-hydroxybenzoic acid ≥98%
3-Formyl-2-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₈H₆O₄ Molecular Weight: 166,131 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143165 CAS-Nummer: 610-04-8 |