1,7-Naphthyridine-3-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510245-100MG
APOSOR510245-100MGEA
343
EUR
APOSOR510245-100MG
1,7-Naphthyridine-3-carboxylic acid ≥98%
1,7-Naphthyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆N₂O₂ Molecular Weight: 174,156 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044184 CAS-Nummer: 250674-49-8 |