Methyl 3-amino-4-methyl-2-nitrobenzoate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510247-100MG
APOSOR510247-100MGEA
249
EUR
APOSOR510247-100MG
Methyl 3-amino-4-methyl-2-nitrobenzoate ≥98%
Methyl 3-amino-4-methyl-2-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄ Molecular Weight: 210,187 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28131934 CAS-Nummer: 1824056-12-3 |