tert-Butyl 3-bromo-1,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 3-bromo-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
OR510250-100MG
APOSOR510250-100MGEA
128
EUR
APOSOR510250-100MG
tert-Butyl 3-bromo-1,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate ≥98%
tert-Butyl 3-bromo-1,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₆BrN₃O₂ Molecular Weight: 302,168 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30751004 CAS-Nummer: 1936429-06-9 |