(R)-AntPhos ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-4-(Anthracen-9-yl)-3-(tert-butyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole
OR510251-100MG
APOSOR510251-100MGEA
98.6
EUR
APOSOR510251-100MG
(R)-AntPhos ≥98%
(R)-AntPhos
Formel:
C₂₅H₂₃OP Molecular Weight: 370,423 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630706 CAS-Nummer: 1456816-37-7 |