(2R,2'R,3R,3'R)-WingPhos ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2R,2'R,3R,3'R)-4,4'-Di(anthracen-9-yl)-3,3'-di-tert-butyl-2,2',3,3'-tetrahydro-2,2'-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
OR510258-100MG
APOSOR510258-100MGEA
132
EUR
APOSOR510258-100MG
(2R,2'R,3R,3'R)-WingPhos ≥98%
(2R,2'R,3R,3'R)-WingPhos
Formel:
C₅₀H₄₄O₂P₂ Molecular Weight: 738,831 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630707 CAS-Nummer: 1884680-45-8 |