(2S,2'S,3S,3'S)-WingPhos ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2S,2'S,3S,3'S)-4,4'-Di(anthracen-9-yl)-3,3'-di-tert-butyl-2,2',3,3'-tetrahydro-2,2'-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
OR510259-100MG
APOSOR510259-100MGEA 122 EUR
APOSOR510259-100MG
(2S,2'S,3S,3'S)-WingPhos ≥98%
(2S,2'S,3S,3'S)-WingPhos
Formel: C₅₀H₄₄O₂P₂
Molecular Weight: 738,831 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31630708
CAS-Nummer: 1435940-19-4