8H-Indolo[3,2,1-de]acridin-8-one 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51026-1G
APOSOR51026-1GEA
446
EUR
APOSOR51026-1G
8H-Indolo[3,2,1-de]acridin-8-one 99%
8H-Indolo[3,2,1-de]acridin-8-one
Formel:
C₁₉H₁₁NO Molecular Weight: 269.297 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
32081-26-8 |