2-Bromo-5-methoxypyridin-4-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510260-100MG
APOSOR510260-100MGEA
56.7
EUR
APOSOR510260-100MG
2-Bromo-5-methoxypyridin-4-amine ≥98%
2-Bromo-5-methoxypyridin-4-amine
Formel:
C₆H₇BrN₂O Molecular Weight: 203,037 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26520651 CAS-Nummer: 1417644-40-6 |