3-Iodo-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510262-100MG
APOSOR510262-100MGEA
565
EUR
APOSOR510262-100MG
3-Iodo-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥98%
3-Iodo-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel:
C₆H₅IN₄ Molecular Weight: 260,035 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1415559-47-5 |