5-Amino-2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510264-100MG
APOSOR510264-100MGEA
142
EUR
APOSOR510264-100MG
5-Amino-2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid ≥98%
5-Amino-2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₅H₄ClN₃O₂ Molecular Weight: 173,557 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20040107 CAS-Nummer: 1052714-41-6 |