(2S)-1,2-Propandiaminhydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
OR51195-100G
APOSOR51195-100GEA
150
EUR
APOSOR51195-100G
(2S)-1,2-Propandiaminhydrochlorid
(S)-Propane-1,2-diamine dihydrochloride
Formel:
C₃H₁₂Cl₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00050706 CAS-Nummer: 19777-66-3 |