3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5143-250MG
APOSOR5143-250MGEA
0
EUR
APOSOR5143-250MG
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Formel:
C₉H₉BrO₄ Schmelzpunkt: 193…195 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060354 CAS-Nummer: 206559-42-4 |