4-(Methylsulfonyl)anilin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR5161-100G OR5161-25G
APOSOR5161-100GEA 0 EUR
APOSOR5161-100G APOSOR5161-25G
4-(Methylsulfonyl)anilin
4-(Methylsulfonyl)anilin
Formel: C₇H₉NO₂S
Schmelzpunkt: 133…138 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00025353
CAS-Nummer: 5470-49-5
EINECS: 226-803-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR