4-Brom-2-methylthiophen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR51728-25G
APOSOR51728-25GEA 63.8 EUR
APOSOR51728-25G
4-Brom-2-methylthiophen 98%
4-Bromo-2-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Molecular Weight: 177,06 g/mol
Siedepunkt: 74…76 °C/20mmHg
Dichte: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04116367
CAS-Nummer: 29421-92-9