3-Amino-N-methylpropanamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51734-500MG
APOSOR51734-500MGEA 224 EUR
APOSOR51734-500MG
3-Amino-N-methylpropanamide hydrochloride
3-Amino-N-methylpropanamide hydrochloride
Formel: C₄H₁₁ClN₂O
Molecular Weight: 138.6 g/mol
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10686841
CAS-Nummer: 51739-61-8