2-Amino-5-(3-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-(3-Nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 3-(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)nitrobenzene
OR51736-1G
APOSOR51736-1GEA
68.3
EUR
APOSOR51736-1G
2-Amino-5-(3-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazole 95+%
2-Amino-5-(3-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₈H₆N₄O₂S Molecular Weight: 222,224 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00453655 CAS-Nummer: 833-47-6 |