1-(2-Methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-[1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
OR51737-250MG
APOSOR51737-250MGEA 30.6 EUR
APOSOR51737-250MG
1-(2-Methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
1-(2-Methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₂H₂₁BN₂O₃
Molecular Weight: 252,1177 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12405649
CAS-Nummer: 847818-71-7