1-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR51738-250MG
OR51738-5G
APOSOR51738-250MGEA
63.8
EUR
APOSOR51738-250MG
APOSOR51738-5G
1-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 95%
1-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₁H₁₉BN₂O₃ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD12033564 CAS-Nummer: 1040377-08-9 |