(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl (2S,4R)-4-hydroxy-2-hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylate, N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol, (2S,4R)-1-Boc-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine, Boc-Hyp-OL
OR51749-25G
APOSOR51749-25GEA
97.3
EUR
APOSOR51749-25G
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine 96%
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₀H₁₉NO₄ Molecular Weight: 217,27 g/mol Schmelzpunkt: 81…86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02094386 CAS-Nummer: 61478-26-0 |