Sulfolan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiacyclopentan-1,1-dioxid, Tetrahydrothiophen-1,1-dioxid, Tetramethylensulfon
OR51759-100G
APOSOR51759-100GEA
29
EUR
APOSOR51759-100G
Sulfolan 99%
Sulfolan
Formel:
C₄H₈O₂S Molecular Weight: 120,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005484 CAS-Nummer: 126-33-0 EINECS: 204-783-1 |